Principaux documents
SY3390161842
Synthonix Corporation
cis-4-Amino-1-Boc-3-hydroxypiperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.28
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3S,4R)-4-amino-3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-5-4-7(11)8(13)6-12/h7-8,13H,4-6,11H2,1-3H3/t7-,8+/m1/s1
Clé InChI
KREUZCYJWPQPJX-SFYZADRCSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Oil to Semi-Solid
Product Link
https://synthonix.com/8049.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/8049.html