SY3390161464
Synthonix Corporation
6-Bromo-4-chloro-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Réf. du fournisseur: B7654-100MG
244,95 €
About This Item
Réf. du fournisseur: B7654-100MG
244,95 €
Iupac Name
6-bromo-4-chloro-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H5BrClN3/c1-12-5(8)2-4-6(9)10-3-11-7(4)12/h2-3H,1H3
Clé InChI
HJRUBAFHLGXGHN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7654.html