Principaux documents
SY3371479366
Synthonix Corporation
2-Oxo-6-aza-spiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl-ester
1 G
97,98 €
5 G
257,20 €
10 G
514,40 €
Réf. du fournisseur: X7188-1G
97,98 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
97,98 €
5 G
257,20 €
10 G
514,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: X7188-1G
97,98 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
tert-butyl 2-oxo-6-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-5-4-12(8-13)6-9(14)7-12/h4-8H2,1-3H3
Clé InChI
WQPZESPYNGQLQA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7188.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7188.html