SY3371479312
Synthonix Corporation
3-Oxo-1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-7-carboxylic acid tert-butyl ester
Réf. du fournisseur: X5986-500MG
269,45 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: X5986-500MG
269,45 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-1-oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-5-4-12(8-13)6-9(14)7-16-12/h4-8H2,1-3H3
Clé InChI
PBIPOVUIKARFCM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5986.html