Principaux documents
SY3371478965
Synthonix Corporation
4-(Phenylthio)-2(5H)-furanone
250 MG
116,35 €
500 MG
195,96 €
1 G
355,18 €
Réf. du fournisseur: P5649-250MG
116,35 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
116,35 €
500 MG
195,96 €
1 G
355,18 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: P5649-250MG
116,35 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(phenylsulfanyl)-2(5H)-furanone
Inchi Code
1S/C10H8O2S/c11-10-6-9(7-12-10)13-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2
Clé InChI
CQRLKSIDKBTDRC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5649.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5649.html