Principaux documents
SY3371477921
Synthonix Corporation
2-Fluoro-4-iodopyridine
1 G
6,12 €
5 G
19,60 €
25 G
73,49 €
Réf. du fournisseur: F2382-1G
6,12 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
6,12 €
5 G
19,60 €
25 G
73,49 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.99
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F2382-1G
6,12 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-4-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H3FIN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
Clé InChI
ADPRIAVYIGHFSO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2382.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2382.html