Principaux documents
SY3371477847
Synthonix Corporation
Ethyl 3-amino-3-thioxopropanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-thioxopropanoate
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c1-2-8-5(7)3-4(6)9/h2-3H2,1H3,(H2,6,9)
Clé InChI
IBHOWDPRDYMIMO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/6802.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6802.html