SY3371477703
Synthonix Corporation
Ethyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
Réf. du fournisseur: E0677-1G
25,72 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: E0677-1G
25,72 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
ethyl 3-azetidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-6(8)5-3-7-4-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H
Clé InChI
RZQFZRLGHCCPGG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0677.html