SY3371477507
Synthonix Corporation
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Réf. du fournisseur: D3869-1G
73,49 €
About This Item
Réf. du fournisseur: D3869-1G
73,49 €
Iupac Name
2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2.2ClH/c1-2-8-4-7-5-9-3-6(1)7;;/h1-2,4,9H,3,5H2;2*1H
Clé InChI
GXQCGPVEDZFCGW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3869.html