Principaux documents
SY3371477328
Synthonix Corporation
Diisopropyl 3,3-dimethoxycyclobutane-1,1-dicarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.34
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
diisopropyl 3,3-dimethoxy-1,1-cyclobutanedicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H24O6/c1-9(2)19-11(15)13(12(16)20-10(3)4)7-14(8-13,17-5)18-6/h9-10H,7-8H2,1-6H3
Clé InChI
SZJMXTBKYMLPTJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0238.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0238.html