Principaux documents
SY3371477251
Synthonix Corporation
4-Chloroquinazoline-6-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.6
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-quinazolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H4ClN3/c10-9-7-3-6(4-11)1-2-8(7)12-5-13-9/h1-3,5H
Clé InChI
PQJUTOVJNYMGFX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5684.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5684.html