Principaux documents
SY3371476552
Synthonix Corporation
5-Bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.1
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H11Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6H2
Clé InChI
WDNLCUAIHSXPBR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4845.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/4845.html