Principaux documents
SY3371476449
Synthonix Corporation
2-Bromo-5-iodopyrazine
1 G
14,70 €
5 G
48,99 €
10 G
85,73 €
Réf. du fournisseur: B3582-1G
14,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
14,70 €
5 G
48,99 €
10 G
85,73 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.88
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B3582-1G
14,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-5-iodopyrazine
Inchi Code
1S/C4H2BrIN2/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H
Clé InChI
OHTQHZVNZWWYFD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3582.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3582.html