Principaux documents
SY3371476305
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-hydroxymethylisoxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.99
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-bromo-5-isoxazolyl)methanol
Inchi Code
1S/C4H4BrNO2/c5-4-1-3(2-7)8-6-4/h1,7H,2H2
Clé InChI
IPMKBMJCEWOFOB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/2177.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/2177.html