Principaux documents
SY3371476240
Synthonix Corporation
7-Boc-2-chloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.73
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-chloro-5,8-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(6H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H16ClN3O2/c1-12(2,3)18-11(17)16-5-4-8-6-14-10(13)15-9(8)7-16/h6H,4-5,7H2,1-3H3
Clé InChI
KIYPBPWOWVKRDG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/1793.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/1793.html