Principaux documents
SY3371475968
Synthonix Corporation
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
1 G
97,98 €
5 G
293,94 €
Réf. du fournisseur: B0450-1G
97,98 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
97,98 €
5 G
293,94 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.03
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B0450-1G
97,98 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-9-4-7-5(6)1-2-10-7/h1-4,10H
Clé InChI
NZUWATDXQMWXMY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0450.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0450.html