Principaux documents
SY3371475963
Synthonix Corporation
5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
1 G
85,72 €
5 G
96,74 €
10 G
108,99 €
Réf. du fournisseur: B0424-1G
85,72 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
85,72 €
5 G
96,74 €
10 G
108,99 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.52
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B0424-1G
85,72 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2S/c1-10-5-8-2-3(6)4(7)9-5/h2H,1H3
Clé InChI
XVRYJQACDDVZEI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0424.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0424.html