Key Documents
Z227285
Raccord Supelco® en PEEK
Two-piece with ferrule, fingertight/wrenchtight
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Conditionnement
pkg of 5 ea
Description générale
Raccords biocompatibles pour toutes vos connexions de tubes 1/16″.
Caractéristiques et avantages
Raccord en 2 parties à serrage manuel/à serrer avec une clé: peuvent être utilisés jusqu′à 6000 psi (420kg/cm2) lorsqu′ils sont serrés à la main et 10.000 psi (700kg/cm2) lorsqu′ils sont serrés à la clé. Ferrules à double cône incluses.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany