Key Documents
PHL83855
Gitogenin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2α-Hydroxytigogenin, Digin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H44O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@H](O)C[C@@](CC[C@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@]5([H])[C@]4([H])[C@H](C)[C@]6(OC[C@H](C)CC6)O5)([H])[C@]3(C)C1
InChI
1S/C27H44O4/c1-15-7-10-27(30-14-15)16(2)24-23(31-27)12-20-18-6-5-17-11-21(28)22(29)13-26(17,4)19(18)8-9-25(20,24)3/h15-24,28-29H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
FWCXELAAYFYCSR-RYKNUXCGSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable