Documents
CRM01344
Supelco
Dodemorph
mixture of stereoisomers, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
4-Cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H35NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.48
Numéro Beilstein :
511312
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1CN(CC(C)O1)C2CCCCCCCCCCC2
InChI
1S/C18H35NO/c1-16-14-19(15-17(2)20-16)18-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-18/h16-18H,3-15H2,1-2H3
Clé InChI
JMXKCYUTURMERF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Liver
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable