584604-U
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3 mm UHPLC Column
Synonyme(s) :
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column
About This Item
product name
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 3 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L11
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
7.0% Carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Colonne, L × D.I.
3 cm × 3 mm
Superficie
120 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
Biphenyl (dimethylbiphenyl) bonding phase
Taille des particules
2.0 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
operating pH range
2-9
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.