Principaux documents
57139
Supelco
Tubes de SPE Supelclean ENVI-8
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Matériaux
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 5 g
Conditionnement
pk of 20
Ampleur du marquage
14% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
475 m2/g
Volume
20 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
Description générale
Mécanisme de rétention: phase inverse
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (potable, souterraine ou usée)
• Greffage polymérique, octadécyl (14%), end cappée
• Le plus grand % de carbone greffé pour une augmentation de la capacité et des taux de récupération
• Le plus grand taux de carbone afin d′offrir également une plus grande résistance à des conditions de pH extrêmes
• Utilisé pour extraire des herbicides, fongicides, et pesticides des eaux usées
Informations légales
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.