4S8486
Vinyl acetate
analytical standard
Synonyme(s) :
Acetoxyethylene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Agence
EPA 8240,8260
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
88 mmHg ( 20 °C)
Description
Separate Source
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Caractéristiques
standard type calibration
Limite d'explosivité
13.4 %
Conditionnement
pkg of 1 × 100 mg (4S8486)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.395 (lit.)
Point d'ébullition
72-73 °C (lit.)
Pf
−93 °C (lit.)
Densité
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
petroleum
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
Clé InChI
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
17.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-8 °C - closed cup