2876605-U
Insert, SPME pour ThermoQuest 8000 et TRACE, direct
pkg of 5 ea
About This Item
Description
SPME, for ThermoQuest 8000 and TRACE™, straight through
Conditionnement
pkg of 5 ea
L × D.E. × D.I.
105 mm × 8.0 mm × 0.75 mm
105 mm × 8.0 mm × 0.8 mm
Description générale
- Fits Thermo (ThermoQuest 8000 and TRACE)
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable