Key Documents
13686-U
Supelco
Amberlite MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh, bottle of 100 g
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Dowex Marathon MR-3 hydrogen and hydroxide form, bottle of 100 g
Forme
beads
Conditionnement
bottle of 100 g
Paramètres
60 °C max. temp.
Humidité
46-51% (cation exchanger)
60-72% (anion exchanger)
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Taille des particules
560-660 μm (anion form)
710-810 μm (cation form)
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
mixed mode
Application
Résine échangeuse d′ions à lit mixte fabriquée spécialement pour le raffinage des condensats; très performante pour la déminéralisation sur colonne ou en procédés.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Functional diversity indices reveal the impacts of land use intensification on plant community assembly.
Pakeman, Robin J.
Journal of Ecology, 99, 1143-1151 (2011)
Contrasting effects of substrate and fertilizer nitrogen on the early stages of litter decomposition.
Hobbie, Sarah E.
Ecosystems, 8, 644-656 (2005)