13273-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 5% Krytox 143AC, matrix 60/80 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 40.0 ft (12.2 m) × 1/8 in. × 1.7 mm
1 110,00 €
About This Item
1 110,00 €
Produits recommandés
Matériaux
copper column
Niveau de qualité
Description
3 in. coil
Paramètres
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.E. × D.I.
40.0 ft (12.2 m) × 1/8 in. × 1.7 mm
Matrice
60/80 Carbopack B support
Groupe de la matrice active
5% Krytox 143AC phase
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
for use with General Configuration
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable