Z760935
TPP® Filtermax rapid bottle-top filter
filter capacity 1000 mL, pack of 12 ea
Synonyme(s) :
filter bottles
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap
graduations
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
TPP TP99955
Disponibilité
not available in (available only in North America)
Surface du filtre
69 cm2
Capacité du filtre
1000 mL
Capacité de l'entonnoir
1000 mL
Taille
108 mm × 108 mm × 143 mm
Dimension de pores
0.22 μm