Principaux documents
Z744097
Cool Brick
parameter at -10 °C
Synonyme(s) :
Cooling Box, dry block, tube cooling block, cooling block
1 EACH
48,80 €
48,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
48,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103025
48,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech BRIK-1520
Paramètres
at -10 °C (stable for 10 hours)
at -10 °C
Description générale
Each Cool Brick allows up to 10 hours of benchtop temperature stability. For maximum cooling results freeze bricks overnight: 1°C Brick in standard freezer, -10°C Brick in a -80°C Freezer. Multiple Bricks can be used in rotation to maintain desired sample temperature.
Application
PCR
Caractéristiques et avantages
Up to 10 hours of benchtop temperature stability