Z329487
BRAND® volumetric flask, PMP
volume 250 mL, accuracy: 0.30 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polymethylpentene
Joint
joint ST/NS neck19/26
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
250 mL, accuracy: 0.30 mL
Hauteur
225 mm
Capacité
250 mL