WH0149708M3
Monoclonal Anti-WFDC5 antibody produced in mouse
clone 5G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PRG5, Anti-WAP four-disulfide core domain 5, Anti-WAP1, Anti-dJ211D12.5
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5G5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WFDC5(149708)
Description générale
Immunogène
Sequence
RKKGEKSGGCPPDDGPCLLSVPDQCVEDSQCPLTRKCCYRACFRQCVPRVSVKLGSCPEDQLRCLSPMNHLCHKDSDCSGKKRCCHSACGRDCRDPARG
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable