Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
WH0009262M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STK17B antibody produced in mouse
clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DRAK2, Anti-serine/threonine kinase 17b (apoptosis-inducing)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STK17B(9262)
Immunogène
STK17B (AAH16040, 272 a.a. ~ 372 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SLLVKNPEKRPTAEICLSHSWLQQWDFENLFHPEETSSSSQTQDHSVRSSEDKTSKSSCNGTCGDREDKENIPEDSSMVSKRFRFDDSLPNPHELVSDLLC
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable