WH0003820M1
Monoclonal Anti-KLRB1 antibody produced in mouse
clone 2F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CD161, Anti-CLEC5B, Anti-NKR, Anti-NKRP1, Anti-NKRP1A, Anti-hNKRP1A, Anti-killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KLRB1(3820)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
ESSLLLIRDKDELIHTQNLIRDKAILFWIGLNFSLSEKNWKWINGSFLNSNDLEIRGDAKENSCISISQTSVYSEYCSTEIRWICQKELTPVRNKVYPDS
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable