V6137
VEGF Receptor-1 (Flt-1)/Fc Chimera from mouse
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Vascular Endothelial Growth Factor Receptor‑1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in NSO cells
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
10-30 ng/mL ED50
Poids mol.
calculated mol wt ~110 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Flt1(14254)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable