Documents
T9918
Sigma-Aldrich
Tin(IV) phthalocyanine dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H16Cl2N8Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
702.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, ~95%
Chaîne SMILES 
Cl[Sn]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10