T8200
Tofisopam
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
7,8-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-ethyl-4-methyl-5H-2,3-benzodiazepine, EGYT 341, Seriel
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
white
Solubilité
DMSO: ~14 mg/mL
H2O: insoluble
Chaîne SMILES
CCC1C(C)=NN=C(c2ccc(OC)c(OC)c2)c3cc(OC)c(OC)cc13
InChI
1S/C22H26N2O4/c1-7-15-13(2)23-24-22(14-8-9-18(25-3)19(10-14)26-4)17-12-21(28-6)20(27-5)11-16(15)17/h8-12,15H,7H2,1-6H3
Clé InChI
RUJBDQSFYCKFAA-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable