T7201
Thrombine from bovine plasma
lyophilized powder, ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Synonyme(s) :
Facteur IIa
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Poids mol.
heavy chain ~31 kDa
light chain ~6 kDa
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable