Documents
T6131
Sigma-Aldrich
N-Trifluoroacetyl-L-tyrosine methyl ester
~98% (TLC)
About This Item
Formule linéaire :
C12H12NF3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
~98% (TLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(F)(F)F
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable