SRP6553
CIRBP/Cold-inducible RNA-binding protein human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
A18HNRNP, CIRP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
20.5 kDa
Conditionnement
pkg of 1 mg
pkg of 20 μg
Impuretés
≤1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CIRBP(1153)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable