SRP6285
PCSK9 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
FNDC5 (cleaved), Fibronectin Type III Domain-containing Protein 5 (cleaved), Fibronectin Type III Repeat-containing Protein 2 (cleaved)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Étiquette/Marqueur
6-His tagged (C-terminus)
Pureté
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
calculated mol wt 75.1 kDa
observed mol wt 20 kDa
observed mol wt 62 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PCSK9(255738)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3