SRP5215
SMYD3, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
FLJ21080, ZMYND1, ZNFN3A1
About This Item
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
~71 kDa
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... SMYD3(64754)
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable