SRP4503
FABP3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Fatty acid-binding protein heart, H-FABP, Heart-type fatty acid-binding protein, M-FABP, Mammary-derived growth inhibitor, Muscle fatty acid-binding protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~19 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FABP3(2170)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable