SRP2039
FXR (Farnesoid-X-activated receptor) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
FXR, Farnesol receptor HRR-1, NR1H4, retinoid receptor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~56.6 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Couleur
clear to colorless
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HRR-1(9971)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Transcriptional Regulation of the Gene Encoding
the Human Bile Salt Export Pump