SRP0310
HDAC6 H216A human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥75% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HD6, JM21, histone deacetylase 6
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pureté
≥75% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
161 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
0.65 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HDAC6(10013)
Description générale
Human HDAC6 with H216A mutation (GenBank Accession No. NM_006044), full length with N-terminal GST tag, MW= 161kDa, expressed in a Baculovirus expression system.
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable