SML3906
CNS-11
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Oxo-N-(2,4,6-trimethylphenyl)indeno[1,2,3-de]phthalazine-2(3H)-acetamid, N-mesityl-2-(3-oxoindeno[1,2,3-de]phthalazin-2(3H)-yl)acetamide
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1C2=C(C(C3=C4C=CC=C3)=NN1CC(NC5=C(C)C=C(C)C=C5C)=O)C4=CC=C2
Actions biochimiques/physiologiques
CNS-11 is brain tissue penetrant alpha-synuclein ligand that potently disaggregate alpha-synuclein fibrils in vitro and in vivo models. CNS-11 inhibits intracellular seeding of a-synuclein fibrils in biosensor cells—HEK293T cells. C-11 reduces number of a-synuclein aggregates in C. elegans model.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable