Principaux documents
SML3061
Sigma-Aldrich
BSJ-04-122
>97% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(2-((5-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)acrylamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H12ClN5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.74
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
>97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
BSJ-04-122 is a cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 (MAP2K4/7) that binds to Cys247 of MKK4. It potently inhibits JNK phosphorylation. BSJ-04-122 exhibits antiproliferative effects against triple-negative breast cancer cells. Also, BSJ-04-122 enhances antiproliferative activity of JNK-IN-8.
cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 (MAP2K4/7)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable