SML2859
AB-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1R,4R,5R)-rel-4-(4-Hydroxyphenyl)-6-methyl-3-oxabicyclo[3.3.1]non-6-ene-1-methanol, (1R,4R,5R)-rel-l-4-(5-(Hydroxymethyl)-8-methyl-3-oxabicyclo[3.3.1]non-7-en-2-yl))-phenol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@H](C3C[C@](C1)(CC=C3C)CO)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C16H20O3/c1-11-6-7-16(9-17)8-14(11)15(19-10-16)12-2-4-13(18)5-3-12/h2-6,14-15,17-18H,7-10H2,1H3/t14?,15-,16+/m0/s1
1 of 4
Cet article | SML0242 | SML2791 | SML2018 |
---|---|---|---|
powder | powder | powder | powder |
100 | 100 | 100 | - |
−20°C | 2-8°C | 2-8°C | −20°C |
DMSO: 2 mg/mL, clear | DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C | DMSO: 2 mg/mL, clear | DMSO: 2 mg/mL, clear |
white to beige | white to beige | white to beige | white to beige |
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable