SML1695
RSV604
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-1-(2-Fluorophenyl)-3-(2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-3-yl)-urea, RSV-604
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
film
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(N1)[C@@H](NC(NC2=CC=CC=C2F)=O)N=C(C3=CC=CC=C3)C4=C1C=CC=C4
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable