SML1120
Thiophene-2
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Methyl 2-(perfluorobenzamido)-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate, TP2
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(OC)C1=C(NC(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)=O)SC3=C1CCCCC3
InChI
1S/C18H14F5NO3S/c1-27-18(26)9-7-5-3-2-4-6-8(7)28-17(9)24-16(25)10-11(19)13(21)15(23)14(22)12(10)20/h2-6H2,1H3,(H,24,25)
Clé InChI
AVRWEULSKHQETA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable