SBR00038
Hygromycin B
Min. 95% (HPLC ELSD), from Streptomyces hygroscopicus
About This Item
Produits recommandés
product name
Hygromycin B, Min. 95% (HPLC ELSD), from Streptomyces hygroscopicus
Source biologique
Streptomyces hygroscopicus
Niveau de qualité
Forme
solid
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
viruses
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
Clé InChI
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Antimicrobial Spectrum: Hygromycin B acts against bacteria, fungi and higher eukaryotic cells.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable