SAB5702929
Anti-ARID1A Antibody, clone 9D4J6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
B120, BAF250, BAF250a, BM029, C1orf4, CSS2, ELD, MRD14, OSA1, P270, SMARCF1, hELD, hOSA1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9D4J6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
270 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.8 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
SMTPNPGYQPSMNTSDMMGRMSYEPNKDPYGSMRKAPGSDPFMSSGQGPNGGMGDPYSRAAGPGLGNVAMGPRQHYPYGGPYDRVRTEPGIGPEGNMSTGAPQPNLMPSNP
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARID1A(8289)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1